Merck
303550
Sigma-Aldrich
3,5,5-Trimethylhexanal
95%
Größe auswählen
100 ML
CHF 91.20
CHF 91.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 91.20
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 91.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
67-68 °C/2.5 mmHg (lit.)
Dichte
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
CC(CC=O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h6,8H,5,7H2,1-4H3
InChIKey
WTPYRCJDOZVZON-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3,5,5-Trimethylhexanal was used in preparation of gem-dithiols via reaction with hydrogen sulfide.[1]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
93.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
34 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
gem-Dithiols1.
Cairns TL, et al.
Journal of the American Chemical Society, 74(16), 3982-3989 (1952)