Wichtige Dokumente
290424
2,5-Difluorphenylessigsäure
95%
Qualitätsniveau
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
126-128 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)Cc1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChIKey
FKCRTRYQHZHXES-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?