Merck
359904
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylbutyraldehyd
95%
Synonym(e):
3,3-Dimethylbutanal, tert.-Butylacetaldehyd
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CCH2CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
Beilstein:
1735829
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.397 (lit.)
bp
104-106 °C (lit.)
Dichte
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
CC(C)(C)CC=O
InChI
1S/C6H12O/c1-6(2,3)4-5-7/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Preparation of 3, 3-Dimethylbutyraldehyde [J].
Guo-qin CHEN, et al.
Journal of Xiamen University (Natural Science), 4, 021-021 (2009)
LIN H and LIN J.
Fine and Specialty Chemicals / Jing Xi Yu Zhuan Yong Hua Xue Pin, 15, 005-005 (2005)
A convenient synthesis of 3, 3-dimethylbutyraldehyde.
Guo Z, et al.
Synthetic Communications, 31(21), 3395-3399 (2001)
Synlett, 2548-2548 (2006)