Wichtige Dokumente
301620
3-Brom-2-brommethyl-propionsäure
97%
Synonym(e):
β,β′-Dibrom-isobuttersäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
98-101 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)C(CBr)CBr
InChI
1S/C4H6Br2O2/c5-1-3(2-6)4(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8)
InChIKey
QQZJWQCLWOQDQV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?