Wichtige Dokumente
301566
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropancarbonsäure
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
120-121 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC1(C)C(C(O)=O)C1(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(2)5(6(9)10)8(7,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,10)
InChIKey
SFHVXKNMCGSLAR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?