Merck
300489
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-trans-3-Phenyloxiran-2-methanol
97%
Synonym(e):
(2S,3S)-(−)-3-Phenylglycidol, (2S,3S)-3-Phenylglycidol, (2S,3S)-2,3-Epoxy-3-phenyl-1-propanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.17
Beilstein:
3649607
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −49°, c = 2 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
51-53 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@@H]1O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2/c10-6-8-9(11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-10H,6H2/t8-,9-/m0/s1
InChIKey
PVALSANGMFRTQM-IUCAKERBSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup