299987
Fluoren-4-carbonsäure
technical grade, 90%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
mp (Schmelzpunkt)
179-182 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cccc2Cc3ccccc3-c12
InChI
1S/C14H10O2/c15-14(16)12-7-3-5-10-8-9-4-1-2-6-11(9)13(10)12/h1-7H,8H2,(H,15,16)
InChIKey
WJNBLUOXTBTGMB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable