Merck
294748
Sigma-Aldrich
2,3-Bis-(trimethylsiloxy)-1,3-butadien
95%
About This Item
Lineare Formel:
(H2C=C[OSi(CH3)3])2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.45
Beilstein:
1939757
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
75-76 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)OC(=C)C(=C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H22O2Si2/c1-9(11-13(3,4)5)10(2)12-14(6,7)8/h1-2H2,3-8H3
InChIKey
BEIXTGGJVNHLEO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,3-Bis(trimethylsiloxy)-1,3-butadiene may be used in chemical synthesis.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)