Merck
293881
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-1-cyclopropancarbonsäure
97%
Größe auswählen
1 G
CHF 128.00
CHF 128.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 128.00
About This Item
Lineare Formel:
HOC3H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 128.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
108-110 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES String
OC(=O)C1(O)CC1
InChI
1S/C4H6O3/c5-3(6)4(7)1-2-4/h7H,1-2H2,(H,5,6)
InChIKey
GQXURJDNDYACGE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A technique utilizing chemical reagents for direct measurement of temperature at a local area and its engineering applications.
Saka M and Hasegawa T.
Acta Mechanica Sinica, 25(2), 149-160 (2009)