Wichtige Dokumente
292982
2,3-Diethylpyrazin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.5 (lit.)
bp
180-182 °C (lit.)
Dichte
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1nccnc1CC
InChI
1S/C8H12N2/c1-3-7-8(4-2)10-6-5-9-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
GZXXANJCCWGCSV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.