Wichtige Dokumente
292796
Benzyldimethyltetradecylammoniumchlorid Dihydrat
98%
Synonym(e):
N,N-dimethyl-N-tetradecyl-benzenemethanaminium chloride dihydrate
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
63-65 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].[H]O[H].[H]O[H].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C23H42N.ClH.2H2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;;;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H;2*1H2/q+1;;;/p-1
InChIKey
YLPZVNXGKBIJBW-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- The synthesis of triazine containing fluoropolymer with linear dielectric properties.[2]
- The preparation of mixed micelle with tetradecyltrimethylammonium (TTAB) and tetradecyltriphenylphosphonium bromides.[3]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)