Wichtige Dokumente
292648
Dihydrofluorescein-diacetat
97%
Synonym(e):
Diacetyldihydrofluorescein
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
213-215 °C (lit.)
Löslichkeit
acetone: 50 mg/mL
Fluoreszenz
λex 272 nm in methanol
λex 490; λem 514 (Reaction product)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(=O)Oc1ccc2C(c3ccc(OC(C)=O)cc3Oc2c1)c4ccccc4C(O)=O
InChI
1S/C24H18O7/c1-13(25)29-15-7-9-19-21(11-15)31-22-12-16(30-14(2)26)8-10-20(22)23(19)17-5-3-4-6-18(17)24(27)28/h3-12,23H,1-2H3,(H,27,28)
InChIKey
YKSJJXGQHSESKB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?