Merck
290742
Sigma-Aldrich
4′-Phenoxyacetophenon
98%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5OC6H4COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
solid
bp
200 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
50-52 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H12O2/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)16-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3
InChIKey
DJNIFZYQFLFGDT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)