290645
trans-1,2-Dimethyl-cyclohexan
99%
Synonym(e):
trans-Hexahydro-o-xylen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
36.6 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
579 °F
Brechungsindex
n20/D 1.427 (lit.)
bp
123-124 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89 °C (lit.)
Dichte
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H]1CCCC[C@H]1C
InChI
1S/C8H16/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1
InChIKey
KVZJLSYJROEPSQ-HTQZYQBOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
44.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
7 °C - closed cup