Merck
499781
Sigma-Aldrich
Benzylcarbazat
97%
Synonym(e):
Hydrazincarbonsäure-benzylester, Z-hydrazin
About This Item
Lineare Formel:
H2NNHCO2CH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.18
Beilstein:
1952982
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
65-68 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
hydrazine
phenyl
SMILES String
NNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-10-8(11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11)
InChIKey
RXUBZLMIGSAPEJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Palanivelu Nithya et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 165, 220-231 (2016-11-07)
In the present study, new Schiff base complexes with the composition [M(NCS)