Merck
283878
Sigma-Aldrich
D-Fructose-2,6-diphosphat Natriumsalz Hydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12Na2O12P2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.08 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Verunreinigungen
≤1% methyl alcohol
<0.5% fructose 1,6-diphosphate and fructose 6-phosphate.
3% ethyl alcohol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)