Merck
491993
Sigma-Aldrich
Buttersäure-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Butansäure-1,2-13C2
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH213CH213CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.3969 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-6--3 °C (lit.)
Dichte
0.986 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i3+1,4+1
InChIKey
FERIUCNNQQJTOY-CQDYUVAPSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adam Shute et al.
Microbiome, 9(1), 186-186 (2021-09-15)
Studies on the inhibition of inflammation by infection with helminth parasites have, until recently, overlooked a key determinant of health: the gut microbiota. Infection with helminths evokes changes in the composition of their host's microbiota: one outcome of which is
Madeleine Wyss et al.
Frontiers in immunology, 10, 3107-3107 (2020-02-06)
Early life exposure to microbes plays an important role in immune system development. Germ-free mice, or mice colonized with a low-diversity microbiota, exhibit high serum IgE levels. An increase in microbial richness, providing it occurs in a critical developmental window