Merck
485349
Sigma-Aldrich
Bernsteinsäure-1,4-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Butandisäure-1,4-13C2
Größe auswählen
500 MG
CHF 771.00
CHF 771.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 771.00
About This Item
Lineare Formel:
HO213CCH2CH213CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 771.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
bp
235 °C
mp (Schmelzpunkt)
187-190 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
O[13C](=O)CC[13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i3+1,4+1
InChIKey
KDYFGRWQOYBRFD-CQDYUVAPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;