Wichtige Dokumente
281794
3-Nitrophenethylalkohol
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
141-146 °C/4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
47-50 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
nitro
SMILES String
OCCc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c10-5-4-7-2-1-3-8(6-7)9(11)12/h1-3,6,10H,4-5H2
InChIKey
PWZWTSYUZQZFKE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?