Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5C6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-594-8
Beilstein/REAXYS Number:
636282
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
mp
−8 °C (lit.)
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h3-6H,2,9H2,1H3
InChI key
AMKPQMFZCBTTAT-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description ≥98% | description ≥98% |
| assay 98% | assay 98% | assay ≥98% | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp −8 °C (lit.) | mp −44 °C (lit.) | mp −33 °C (lit.) | mp - |
| density 0.975 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.983 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.968 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 212 °C (lit.) | bp 210 °C (lit.) | bp 231 °C (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.555 (lit.) | refractive index n20/D 1.559 (lit.) | refractive index n20/D 1.552 (lit.) | refractive index - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?