Merck
281565
Sigma-Aldrich
Kaliumtetracyanplatinat(II) Hydrat
98%
Synonym(e):
Kaliumplatincyanür
Größe auswählen
1 G
CHF 192.00
CHF 192.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 192.00
About This Item
Lineare Formel:
K2Pt(CN)4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.34 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 192.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystalline
SMILES String
[K+].[K+].[H]O[H].N#C[Pt--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.H2O.Pt/c4*1-2;;;;/h;;;;;;1H2;/q;;;;2*+1;;-2
InChIKey
UOYADQDUIFNDDF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)