Merck
279951
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1,3-cyclohexandion
98%
Größe auswählen
5 G
CHF 186.00
CHF 186.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 186.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H7(=O)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.15
Beilstein:
1099692
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 186.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
126-130 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC1CC(=O)CC(=O)C1
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
DMIIMPQQPXUKOO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione has been used in the synthesis of:
  • racemic (±)-fawcettimine[1]
  • 3,6-dimethyl-2-phenylsulfanyl-3,5,6,7-tetrahydro-2H-benzofuran-4-one[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ceric ammonium nitrate (CAN)-mediated oxidative cycloaddition of 1, 3-dicarbonyls to vinyl sulfides. Application to the synthesis of evodone and avicequinone-B.
Lee YR, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 23(10), 1477-1480 (2002)
Total synthesis of (+)-fawcettimine.
Xin Linghu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(40), 7671-7673 (2007-08-31)