Merck
M37935
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-Cyclohexandion
97%
Synonym(e):
1-Methyl-2,6-cyclohexanedione
Größe auswählen
25 G
CHF 133.00
100 G
CHF 489.00
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 133.00
100 G
CHF 489.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H7(=O)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.15
Beilstein:
1281598
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
206-208 °C (lit.)
SMILES String
CC1C(=O)CCCC1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Anwendung
An important starting material, exemplified in a formal synthesis of acorone.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2972-2972 (1993)
Randy M Wadkins et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(8), 2906-2915 (2005-04-15)
Carboxylesterases (CE) are ubiquitous enzymes responsible for the metabolism of xenobiotics. Because the structural and amino acid homology among esterases of different classes, the identification of selective inhibitors of these proteins has proved problematic. Using Telik's target-related affinity profiling (TRAP)