Merck
277789
Sigma-Aldrich
1-Brom-3,5-dichlorbenzol
98%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.90
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
bp
232 °C/757 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
73-75 °C (lit.)
SMILES String
Clc1cc(Cl)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
InChIKey
DZHFFMWJXJBBRG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene on treatment with iPrMgCl.LiCl in THF and then DMF at 0°C, followed by the reaction with molecular iodine and aq NH3 yields the corresponding aromatic nitrile.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Practical one-pot conversion of aryl bromides and ?-bromostyrenes into aromatic nitriles and cinnamonitriles.
Ishii G, et al.
Tetrahedron, 69(5), 1462-1469 (2013)