Wichtige Dokumente
275441
2,4-Dimethylthiophenol
95%
Synonym(e):
2,4-Dimethylthiophenol
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.569 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.)
Dichte
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(S)c(C)c1
InChI
1S/C8H10S/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3
InChIKey
AMNLXDDJGGTIPL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?