Wichtige Dokumente
273244
3-Methylacetanilid
98%
Synonym(e):
m-Acetotoluidid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
16 mmHg ( 163 °C)
Assay
98%
bp
303 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
65-67 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
SMILES String
CC(=O)Nc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-4-3-5-9(6-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
ALMHSXDYCFOZQD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?