Wichtige Dokumente
268879
N,N′-Bis(2-hydroxyethyl)ethylendiamin
97%
Synonym(e):
2,2′-(Ethylendiimino)-diethanol
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
OCCNCCNCCO
InChI
1S/C6H16N2O2/c9-5-3-7-1-2-8-4-6-10/h7-10H,1-6H2
InChIKey
GFIWSSUBVYLTRF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)