Merck
122262
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetrakis(2-Hydroxypropyl)ethylendiamin
98%
Synonym(e):
Edetol, Entprol, (Ethylendinitril)-tetra-2-propanol, Quadrol®
About This Item
Lineare Formel:
[CH3CH(OH)CH2]2NCH2CH2N[CH2CH(OH)CH3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.41
Beilstein:
1781143
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdruck
1 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.4812 (lit.)
bp
175-181 °C/0.8 mmHg (lit.)
Dichte
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(O)CN(CCN(CC(C)O)CC(C)O)CC(C)O
InChI
1S/C14H32N2O4/c1-11(17)7-15(8-12(2)18)5-6-16(9-13(3)19)10-14(4)20/h11-14,17-20H,5-10H2,1-4H3
InChIKey
NSOXQYCFHDMMGV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
N,N,N′N′-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin (auch als Quadrol bekannt) ist ein Monomer auf Ethylendiamin-Basis, das bei der Herstellung von Polyurethanbeschichtungen, Klebstoffen, Kosmetika und Körperpflegeprodukten verwendet wird. Es kann aufgrund seiner vier Hydroxylgruppen als Chelatbildner und aufgrund seiner beiden Aminogruppen als Vernetzungsmittel wirken. Es wird weithin als Baustein für Polymere und Copolymere verwendet, insbesondere solche, die für den Einsatz in UV-quervernetzbaren Polyurethan-Polymeren, dendritischen Aminopolymeren, leitenden Polymeren, Tinten und Beschichtungen entwickelt wurden. Darüber hinaus wird Quadrol bei der Herstellung von Harzen sowie bei der Herstellung von Tensiden, Weichmachern und anderen chemischen Produkten verwendet.
Anwendung
Anwendungsgebiete von N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin:
  • Als Monomer bei der Synthese von kovalent quervernetzten und amorphen Polyurethanschaumstoffen mit Formgedächtnis (SMPU), die in biomedizinischen Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören SMPU-Aktoren zur Behandlung von ischämischem Schlaganfall, die durch Laserlicht aktivierte Thrombusentfernung, sich selbst einschaltende neuronale SMP-Elektroden, Gefäßstents, Nähte in der Mikrochirurgie, Augenimplantate, Verbände, Zellmanipulation und Zelltherapie.
  • Als Vorprodukt bei der Präparation von selbstheilenden CFK (kohlenstofffaserverstärktes Polymer), die thermisch reaktiv sind und ausgezeichnete mechanische Eigenschaften aufweisen.
  • Als Vernetzungsmittel zur Bildung eines Hydrogels, das biokompatibel ist und das Wachstum von Nervenzellen unterstützt. Hydrogele wurden speziell entwickelt, um die Eigenschaften der extrazellulären Matrix (EZM) bei der Förderung der Zellproliferation zu imitieren. Der Zweck des Hydrogels in diesem Kontext besteht darin, als Ersatz einer extrazellulären Matrix (EZM) zu fungieren, die eine unterstützende Umgebung für das Zellwachstum bietet und die Adhäsion und Ausbreitung von Zellen steuert. Diese Studie untersucht das Potenzial der Peptid-modifizierten Kanäle, die die Konstruktion von Nervengewebe zu erleichtern und die Zellproliferation innerhalb des Hydrogel-basierten Gerüsts zu fördern.
Rechtliche Hinweise
Quadrol is a registered trademark of BASF Corporation
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
411.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
211 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Thermally responsive self-healing composites with continuous carbon fiber reinforcement
Yunseon Heo and Henry A. Sodano
Composites Science and Technology, 118, 244-250 (2015)
M V Bhide et al.
Journal of immunopharmacology, 7(3), 303-312 (1985-01-01)
Mouse peritoneal macrophages, when exposed to Quadrol [N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine] in vitro, show a dose dependent enhanced spreading over a four-hour period. In vitro Quadrol induced phagocytosis of polystyrene beads was found to be time and concentration dependent. The rate and extent
Low density biodegradable shape memory polyurethane foams for embolic biomedical applications
Pooja S, et al.
Acta Biomaterialia, 10(1), 67-76 (2014)
Sarah J Stednitz et al.
Current biology : CB, 28(15), 2445-2451 (2018-07-31)
Deficits in social engagement are diagnostic of multiple neurodevelopmental disorders, including autism and schizophrenia [1]. Genetically tractable animal models like zebrafish (Danio rerio) could provide valuable insight into developmental factors underlying these social impairments, but this approach is predicated on
G S Begg et al.
Analytical biochemistry, 138(1), 30-33 (1984-04-01)
Treatment of Quadrol buffer with isothiocyanatophenylthiocarbamylaminoethylaminopropyl glass (DITC glass) substantially reduces the impurities observed when this buffer is used with the spinning cup sequenator. Use of DITC glass-treated Quadrol buffer permits identification of PTH-amino acids from protein degradations down to