Merck
264806
Sigma-Aldrich
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetylchlorid
99%
Größe auswählen
1 G
CHF 115.00
5 G
CHF 426.00
CHF 115.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 115.00
5 G
CHF 426.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CH2COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
CHF 115.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5385 (lit.)
bp
118 °C/0.8 mmHg (lit.)
Dichte
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
COc1ccc(OC)c(CC(Cl)=O)c1
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-13-8-3-4-9(14-2)7(5-8)6-10(11)12/h3-5H,6H2,1-2H3
InChIKey
RAPIPBRHRYSAHQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
226.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)