Merck
256323
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Phenyl-1-propanol
99%
Synonym(e):
(S)-(−)-α-Ethylbenzylalkohol
Größe auswählen
1 ML
CHF 471.00
CHF 471.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
CHF 471.00
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH(C6H5)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.19
Beilstein:
2041556
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 471.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −47°, c = 2.25 in hexane
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.520 (lit.)
bp
94-95 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenyl
SMILES String
CC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3/t9-/m0/s1
InChIKey
DYUQAZSOFZSPHD-VIFPVBQESA-N
Anwendung
Chiral building block.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hisashi Matsuda et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(7), 1949-1953 (2005-03-23)
1'S-1'-Acetoxychavicol acetate from the rhizomes of Alpinia galanga inhibited nitric oxide (NO) production in lipopolysaccharide-activated mouse peritoneal macrophages with an IC(50) value of 2.3 microM. To clarify the structure-activity relationship of 1'S-1'-acetoxychavicol acetate, various natural and synthetic phenylpropanoids and synthetic