Merck
363561
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Chlor-1-phenyl-ethanol
97%
Synonym(e):
(R)-(−)-α-Chlormethyl-benzylalkohol
Größe auswählen
1 ML
CHF 147.00
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
CHF 147.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(CH2Cl)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.61
Beilstein:
4306747
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −48°, c = 2.8 in cyclohexane
Brechungsindex
n20/D 1.552 (lit.)
Dichte
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
hydroxyl
phenyl
SMILES String
O[C@@H](CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2/t8-/m0/s1
InChIKey
XWCQSILTDPAWDP-QMMMGPOBSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)