Merck
256234
Sigma-Aldrich
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazoliumchlorid
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16ClNOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.79
Beilstein:
3788921
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
142-144 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].Cc1c(CCO)sc[n+]1Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H16NOS.ClH/c1-11-13(7-8-15)16-10-14(11)9-12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,10,15H,7-9H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
IWSVLBKHBJGMAA-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1