Wichtige Dokumente
190675
4-Methyl-5-thiazolethanol
98%
Synonym(e):
5-(2-Hydroxyethyl)-4-methyl-thiazol, Sulfurol
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.550 (lit.)
bp
135 °C/7 mmHg (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether/hexanes: soluble(lit.)
water: very soluble(lit.)
Dichte
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
Cc1ncsc1CCO
InChI
1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
InChIKey
BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?