Wichtige Dokumente
255726
Eisen(III)-oxid
99.998%
Synonym(e):
Ferric oxide
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Fe2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.69
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Empfohlene Produkte
Assay
99.998%
SMILES String
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
InChIKey
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?