Wichtige Dokumente
252999
Nialamid
95%
Synonym(e):
N-Benzyl-β-(isonicotinylhydrazino)-propionamid, N-Isonicotinoyl-N′-[β-(N-benzylcarboxamido)ethyl]hydrazine, Pyridin-4-carbonsäure-2-[2-(benzylcarbamoyl)-ethyl]-hydrazid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
152-154 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Funktionelle Gruppe
amide
amine
hydrazide
phenyl
SMILES String
O=C(CCNNC(=O)c1ccncc1)NCc2ccccc2
InChI
1S/C16H18N4O2/c21-15(18-12-13-4-2-1-3-5-13)8-11-19-20-16(22)14-6-9-17-10-7-14/h1-7,9-10,19H,8,11-12H2,(H,18,21)(H,20,22)
InChIKey
NOIIUHRQUVNIDD-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)