Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 172.00 CHF 129.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H44CuN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
596.31
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
CHF 129.00
ListenpreisCHF 172.00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ~95%
λmax
399 nm
SMILES string
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Cu]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Cu/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
InChI key
WYWUPEFEFRBNGN-XTPDIVBZSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Dye content ~95 % | description 97% | description - | description 97% |
| form powder | form powder | form - | form powder or crystals |
| composition Dye content, ~95% | composition - | composition - | composition - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| λmax 399 nm | λmax 459 nm | λmax 391 nm | λmax 514 nm |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?