Merck
248428
Sigma-Aldrich
Magnesium-methylcarbonat -Lösung
0.5 M in methanol
Synonym(e):
MMC, Methoxymagnesium-methylcarbonat, Methyl-methoxymagnesiumcarbonat, Stile’s Reagens
About This Item
Lineare Formel:
CH3OMgOCO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.38
Beilstein:
4342967
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
0.5 M in methanol
Dichte
0.849 g/mL at 25 °C
SMILES String
CO[Mg]OC(=O)OC
InChI
1S/C2H4O3.CH3O.Mg/c1-5-2(3)4;1-2;/h1H3,(H,3,4);1H3;/q;-1;+2/p-1
InChIKey
PNVKCUSCADAAMP-UHFFFAOYSA-M
Verpackung
Packaged in Sure/Seal™ bottles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)