Merck
247308
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylbutyronitril
98%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH(CH3)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
83.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +31°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.39 (lit.)
bp
125-126 °C (lit.)
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC[C@H](C)C#N
InChI
1S/C5H9N/c1-3-5(2)4-6/h5H,3H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChIKey
RCEJCSULJQNRQQ-YFKPBYRVSA-N
Anwendung
Chiral building block
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)