Wichtige Dokumente
247103
2-Brom-5-nitrotoluol
98%
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(NO2)Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.03
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
78-80 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
nitro
SMILES String
Cc1cc(ccc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
InChIKey
HIMGPQVBNICCGL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
2-Bromo-5-nitrotoluene has been used in the synthesis of :
- 4′-amino-4-hydroxy-2′-methylbiphenyl
- 3′:4-dinitro-2-methyldiphenyl ether via condensation with potassium m-nitrophenoxide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Dimorphs of 4'-amino-4-hydroxy-2'-methylbiphenyl: Assessment of likelihood of polymorphism in flexible molecules.
Dey A and Desiraju GR.
CrystEngComm, 8(6), 477-481 (2006)
16. Substitution in the methyl-4'-nitro-and-4'-acetamido-diphenyl ethers.
Scarborough HA and Sweeten JL.
Journal of the Chemical Society, 52-56 (1934)