Wichtige Dokumente
247057
Tetrabutylammonium(meta)periodat
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
29.3% iodine (titration)
mp (Schmelzpunkt)
175 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[O-]I(=O)(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.HIO4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-16H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChIKey
PYVXLMQALOZKES-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?