Merck
11628
Sigma-Aldrich
Azodicarbonsäure-dimorpholid
≥98.0% (N)
Synonym(e):
Azodicarbonsäure-bismorpholid
Größe auswählen
5 G
CHF 306.00
CHF 306.00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 306.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.26
Beilstein:
1013753
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 306.00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (N)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
141-143 °C
Funktionelle Gruppe
azo
ether
SMILES String
O=C(\N=N\C(=O)N1CCOCC1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H16N4O4/c15-9(13-1-5-17-6-2-13)11-12-10(16)14-3-7-18-8-4-14/h1-8H2/b12-11+
InChIKey
CHAMTJKQPOMXTI-VAWYXSNFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Azodicarboxylic dimorpholide is a yellow to dark yellow powder or crystals
Anwendung
Azodicarboxylic dimorpholide has been used in the galanthamine ring system reaction that utilizes an intramolecular Heck reaction to establish the benzofuran ring system. Galanthamine exhibits potent acetylcholinesterase inhibitory activity and is important in the management of Alzheimer′s disease[1].
Sonstige Hinweise
Reagent for the formation of symmetric and unsymmetric disulfides in polar solvents (e.g. water)[2]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L. Moroder et al.
Hoppe-Seyler'S Zeitschrift fur Physiologische Chemie, 370, 365 -365 (1989)
A general approach to the galanthamine ring system.
Parsons PJ, et al.
Tetrahedron Letters, 42(11), 2209- 2211 (2001)