Merck
576492
Sigma-Aldrich
Tributylphosphintetrafluorborat
97%
Synonym(e):
Tributylphosphonium tetrafluoroborate, [n-Bu3PH]BF4
Größe auswählen
5 G
CHF 142.00
CHF 142.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 142.00
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)3]3P · HBF4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 142.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp (Schmelzpunkt)
50-53 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
F[B-](F)(F)F.[H][P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P.BF4/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3;2-1(3,4)5/h4-12H2,1-3H3;/q;-1/p+1
InChIKey
NCHAZLRRIGGCER-UHFFFAOYSA-O
Allgemeine Beschreibung
May contain approximately 5% of other butyl isomers.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1