Merck
247022
Sigma-Aldrich
Bortrichlorid-dimethylsulfid-Komplex -Lösung
2.0 M in methylene chloride
Synonym(e):
Dimethylsulfid-Trichlorboran, Trichlorboran-methylsulfid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2S·BCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Konzentration
2.0 M in methylene chloride
Dichte
1.344 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[S+](C)[B-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6BCl3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
InChIKey
YNDYUDLLOGOQNW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Convenient reagent for dealkylation of aryl ethers.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Letters, 21, 3731-3731 (1980)