Merck
245976
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tri-tert-butylpyridin
99%
Synonym(e):
2,4,6-Tris(1,1-dimethylethyl)pyridine
Größe auswählen
5 G
CHF 321.00
CHF 321.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 321.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H29N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.42
Beilstein:
1620027
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 321.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
115-120 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
67-71 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)c1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H29N/c1-15(2,3)12-10-13(16(4,5)6)18-14(11-12)17(7,8)9/h10-11H,1-9H3
InChIKey
IDOFMGSESVXXQI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,4,6-Tri-tert-butylpyridine was used in the synthesis of indole triflones[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
[Naming of a child].
Y Endo
Josanpu zasshi = The Japanese journal for midwife, 32(1), 55-55 (1978-01-01)