Wichtige Dokumente
244481
1-(Trimethylsilyl)propin
99%
Synonym(e):
Trimethyl-1-propinylsilan
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
99-100 °C (lit.)
Dichte
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12Si/c1-5-6-7(2,3)4/h1-4H3
InChIKey
DCGLONGLPGISNX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?