Wichtige Dokumente
238635
IGEPAL® CO-210
average Mn ~308
Synonym(e):
Polyoxyethylen-(2)-nonylphenylether, verzweigt
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(C2H4O)n · C15H24O, n~1.5
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mn ~308
Brechungsindex
n20/D 1.508 (lit.)
Dichte
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
4
SMILES String
CCCCCCCCCc1ccc(OCCOCCO)cc1
Angaben zum Gen
rat ... Ar(24208)
Rechtliche Hinweise
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Markus A Lill et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(18), 5666-5674 (2005-09-02)
We investigated the influence of induced fit of the androgen receptor binding pocket on free energies of ligand binding. On the basis of a novel alignment procedure using flexible docking, molecular dynamics simulations, and linear-interaction energy analysis, we simulated the