Wichtige Dokumente
238260
1-Ioddodecan
98%
Synonym(e):
Dodecyliodid
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.484 (lit.)
bp
159-160 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−3 °C (lit.)
Dichte
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
iodo
SMILES String
CCCCCCCCCCCCI
InChI
1S/C12H25I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
InChIKey
GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?