235954
Tetrapropylammoniumiodid
≥98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
280-285 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[I-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.HI/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
GKXDJYKZFZVASJ-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable