Wichtige Dokumente
8.20054
Sigma-Aldrich
Aluminium-tri-sec-butylat
for synthesis
Synonym(e):
Aluminium-tri-sec-butylat, Aluminium-tri-sec-butanolat, Aluminium-sec-butoxid
Größe auswählen
250 ML
CHF 35.80
1 L
CHF 119.00
CHF 35.80
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 35.80
1 L
CHF 119.00
About This Item
Lineare Formel:
Al[OCH(CH3)C2H5]3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
218-871-2
NACRES:
NA.22
CHF 35.80
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
23 hPa ( 195 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
406 °C
Wirksamkeit
401 mg/kg LD50, oral (Rat)
402 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.7-9.8 % (v/v)
bp
180-182 °C/5 hPa
Übergangstemp.
flash point 26 °C
Dichte
0.96 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Al+3].[O-]C(CC)C.[O-]C(CC)C.[O-]C(CC)C
InChI
1S/3C4H9O.Al/c3*1-3-4(2)5;/h3*4H,3H2,1-2H3;/q3*-1;+3
InChIKey
WOZZOSDBXABUFO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Aluminium tri-sec-butylat kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Vorstufe bei der Herstellung von Aluminium[1].
  • Als Initiator für die Bulk-Ringöffnungs-Polymerisation von δ-Valerolacton und ε-Caprolacton.
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
78.8 °F
Flammpunkt (°C)
26 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Oxidation of toluene in humid air by metal oxides supported on $\gamma$-alumina
Esmaeilirad M, et al.
Journal of Hazardous Materials, 333, 293-307 (2017)