Merck
234621
Sigma-Aldrich
Methyl-3-chlorbenzoat
98%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.59
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.531 (lit.)
bp
99-101 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
21 °C (lit.)
Dichte
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
SMILES String
COC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
InChIKey
XRDRKVPNHIWTBX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
The (1+1) Resonance Enhanced Multiphoton Ionisation (REMPI) spectrum and the fluorescence excitation spectrum of methyl 3-chlorobenzoate has been measured in the supersonic free jet[1]. Reaction of methyl 3-chlorobenzoate with lithium diisobutyl-t-butoxyaluminum hydride (LDBBA) has been investigated[2].
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lithium diisobutylpiperidinohydroaluminate (LDBPA) as a mild and efficient reducing agent for the conversion of ester to aldehyde.
Ahn JH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 26, 377-378 (2005)
Laser jet spectra of methyl 3-chlorobenzoate.
Hirano A, et al.
Journal of Molecular Structure, 701(1), 9-11 (2004)